D(-)-Fruttosio ≥99%, purissimo
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms:
D(-)-Levulosio
0226-1KGEA
80.6
EUR
0226-1KG
0226-5KG
0226-12KG
D(-)-Fruttosio ≥99%, purissimo
D(-)-Fruttosio
Formula:
C₆H₁₂O₆ Punto di ebollizione: 552 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 100…110 °C Densità: 1,59 g/cm³ (20 °C. OECD 109) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00148910 CAS Number: 57-48-7 EINECS: 200-333-3 Merck Index: 13,04295 |
|
Arsenico | <= 0.0001% |
Calcio e Magnesio | <= 0.005% |
Cloruri | <= 0.018% |
Metalli pesanti (come Pb) | <= 0.0005% |
Perdita per essiccamento | <= 0.5% |
Purezza | >= 99% |
Residuo di combustione | <= 0.5% |
Solfati | <= 0.025% |