Stampa…
D(-)Arabinosio ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: D-(-)-Arabinose, (2S,3R,4R)-2,3,4,5-Tetrahydroxypentanal
A10357.09 A10357.18 A10357.30 A10357.PG
A10357.09EA 31.1 EUR
A10357.09 A10357.18 A10357.30 A10357.PG
D(-)Arabinosio ≥99%
D(-)Arabinosio
Purity: 99% CAS No.: 10323-20-3 Molecular Formula: C5H10O5 Formula Weight: 150.13 Melting Point: 154-158° Beilstein Reference: 1723079
Formula: C₅H₁₀O₅
Peso molecolare: 150,13 g/mol
Punto di fusione: 154…158 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00135608
CAS Number: 10323-20-3
EINECS: 233-708-5