Stampa…
D(+)-Xilosio ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
A10643.0E A10643.22 A10643.36
A10643.0EEA 658 EUR
A10643.0E A10643.22 A10643.36
D(+)-Xilosio ≥98%
D(+)-Xilosio
Purity: 98+% CAS No.: 58-86-6 Molecular Formula: C5H10O5 Formula Weight: 150.13 Flash Point: 100°(212°F) Physical Form: Cryst powder Density: 1.525 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Melting Point: 147-151° Beilstein Reference: 1562108 Merck Reference: 14,10087 Optical Rotation: +19° (c=10 in water + NH4OH) MDL No.: MFCD00151475
Formula: C₅H₁₀O₅
Peso molecolare: 150,13 g/mol
Punto di ebollizione: 331 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 147…151 °C
Densità: 1,525
Flash Pt: >100 °C (212 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00151475
CAS Number: 58-86-6
EINECS: 200-400-7
Merck Index: 14,10087
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f045c9c134fcd7d287b95738095c40d429a173e&vid=7483f9d4688f9c71a4df8268270f84bc66ec1898&prid=web&clid=SAPDAM