D(+)-Mannosio 99
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
(2S,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
Purity: 99%
CAS No.: 3458-28-4
Molecular Formula: C6H12O6
Formula Weight: 180.16
Melting Point: 127-133°
Solubility: Soluble in water
Beilstein Reference: 1564373
Merck Reference: 14,5747
Optical Rotation: +13.8° (c=10 in water, 24h)
MDL No.: MFCD00064122
Formula:
C₆H₁₂O₆ Peso molecolare: 180.16 g/mol Punto di ebollizione: 376 Punto di fusione: 127…133 °C Densità: 1.54 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064122 CAS Number: 3458-28-4 EINECS: 222-392-4 Merck Index: 13,05772 |