D(+)-Glucosio Reag. Ph. Eur., Millipore®
Fornitore: Merck
Synonyms:
Corn sugar, ᴅ-(+)-Glucose, Glucose, D-(+)-Dextrose, (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, Glucolin, Dextrose, D-Glucose
M-Clarity™ quality level = MQ100
Formula:
C₆H₁₂O₆ Peso molecolare: 180.16 g/mol Punto di fusione: 146 Densità: 1.54 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00148912 CAS Number: 50-99-7 EINECS: 200-075-1 Merck Index: 14,04459 |