Stampa…
D(+)-Glucosio ≥99.5% per biotecnologie
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: Corn sugar, ᴅ-(+)-Glucose, Glucose, D-(+)-Dextrose, (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, Glucolin, Dextrose, D-Glucose
0188-1KGEA 69.9 EUR
0188-1KG 0188-2.5KG 0188-50KG 0188-12KG 0188-500G 0188-5KG
D(+)-Glucosio ≥99.5% per biotecnologie
D(+)-Glucosio
Come fonte di energia in specializzati.
Formula: C₆H₁₂O₆
Peso molecolare: 180.16 g/mol
Punto di fusione: 146
Densità: 1.54 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00148912
CAS Number: 50-99-7
EINECS: 200-075-1
Merck Index: 14,04459
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47ec28c7fd4803097405f8eaef3171b3a40d40c5&vid=62627c96e2ae9f2a0cae732d0ddf0a100247298e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Arsenico ≤0.00004%
Cloruri ≤0.01%
DNasi Assente
Metalli pesanti (come Pb) ≤0.0005%
Insolubili ≤0.005%
Ferro ≤0.0005%
Perdita per essiccamento ≤0.2%
Proteasi Assente
Purezza ≤99.5%
Residuo di combustione ≤0.02%
RNasi Assente
Rotazione specifica 52.5 - 54 °
Solfati & Solfiti ≤0.005%