Stampa…
D(+)-Galattosio
Fornitore: PanReac AppliChem
Synonyms: D-Galactose, (2R,3S,4S,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, (2R,3S,4S,5R)-Pentahydroxyhexanal
A1131.0100 A1131.1000
A1131.0100EA 45.7 EUR
A1131.0100 A1131.1000
D(+)-Galattosio
D(+)-Galattosio
Formula: C₆H₁₂O₆
Peso molecolare: 180,16 g/mol
Punto di ebollizione: 527 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 163…169 °C
Densità: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00151230
CAS Number: 59-23-4
EINECS: 200-416-4
Merck Index: 13,04356
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=508b1d21a6801ddfb1a5f13a64cb06e6f95e8922&vid=db568466a51c978371ba4ad5db8379cbdfb05680&prid=web&clid=SAPDAM