Stampa…
D(+)-Trealosio, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyms: (+)-Trehalose, α,α-Trehalose, (2R,2'R,3S,3'S,4S,4'S,5R,5'R,6R,6'R)-6,6'-Oxybis(2-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol), Trehalose, α-D-Glucopyranosyl-α-D-glucopyranoside, D-(+)-Trehalose Anhydrous, D-Trehalose
1.08216.0010 1.08216.0100 1.08216.5000
1.08216.0010EA 112 EUR
1.08216.0010 1.08216.0100 1.08216.5000
D(+)-Trealosio, SAFC®
D(+)-Trealosio
Formula: C₁₂H₂₂O₁₁
Punto di fusione: 203 °C
Densità: 1,53 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006628
CAS Number: 99-20-7
EINECS: 202-739-6
Merck Index: 12,09713