Sucrose (saccharose), EMPROVE® EXPERT BP, Ph. Eur., JP, NF for density gradient ultracentrifugation, per la produzione biofarmaceutica, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyms:
β-ᴅ-Fructofuranosyl-α-ᴅ-glucopyranoside, α-ᴅ-Glucopyranosyl β-ᴅ-fructofuranoside, D(+)-Saccharose, α-ᴅ-Glc-(1→2)-β-ᴅ-Fru, Sucrose
Formula:
C₁₂H₂₂O₁₁ Peso molecolare: 342.3 g/mol Punto di fusione: 169…170 °C Densità: 1.29 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006626 CAS Number: 57-50-1 EINECS: 200-334-9 Merck Index: 13,08966 |