Stampa…
D(+)-Saccarosio, Millipore®
Fornitore: Merck Millipore Calbiochem
Synonyms: β-ᴅ-Fructofuranosyl-α-ᴅ-glucopyranoside, α-ᴅ-Glucopyranosyl β-ᴅ-fructofuranoside, D(+)-Saccharose, α-ᴅ-Glc-(1→2)-β-ᴅ-Fru, Sucrose
573113-1 573113-5
573113-1EA 164 EUR
573113-1 573113-5
D(+)-Saccarosio, Millipore®
D(+)-Saccarosio
Formula: C₁₂H₂₂O₁₁
Peso molecolare: 342.3 g/mol
Punto di fusione: 169…170 °C
Densità: 1.29 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006626
CAS Number: 57-50-1
EINECS: 200-334-9
Merck Index: 13,08966
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=971b1a9d1f02c06efd63ac665dfb191799fbd5ac&vid=2ddc1affd401bacf02244ae0cb620ff18e440965&prid=web&clid=SAPDAM