Stampa…
D(+)-Saccarosio
Fornitore: PanReac AppliChem
A2211.1000 A2211.5000
A2211.1000EA 66.1 EUR
A2211.1000 A2211.5000
D(+)-Saccarosio
D(+)-Saccarosio
Formula: C₁₂H₂₂O₁₁
Punto di fusione: 169…170 °C
Densità: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006626
CAS Number: 57-50-1
EINECS: 200-334-9
Merck Index: 13,08966
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=971b1a9d1f02c06efd63ac665dfb191799fbd5ac&vid=2ddc1affd401bacf02244ae0cb620ff18e440965&prid=web&clid=SAPDAM