Stampa…
D(+)-Saccarosio ≥99.9%, per proteomica DNase-, RNase-free
Fornitore: VWR Chemicals
M117-1KGEA 109 EUR
M117-1KG M117-500G
D(+)-Saccarosio ≥99.9%, per proteomica DNase-, RNase-free
D(+)-Saccarosio
Formula: C₁₂H₂₂O₁₁
Punto di fusione: 169…170 °C
Densità: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006626
CAS Number: 57-50-1
EINECS: 200-334-9
Merck Index: 13,08966
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=971b1a9d1f02c06efd63ac665dfb191799fbd5ac&vid=2ddc1affd401bacf02244ae0cb620ff18e440965&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Cloruri <0.005%
DNasi assente
Glucosio ≤0.1%
Metalli pesanti (come Pb) ≤0.0005%
Aspetto Cristalli polvere bianca
Insolubili ≤0.005%
zucchero invertito ≤0.1%
Ferro <0.0005%
Perdita per essiccamento <0.03%
Proteasi assente
Purezza >99.9%
RNasi assente
Solubilità (10%, acqua) conforme
Rotazione specifica 66.3 – 66.8°
Solfati 0.005%