Stampa…
D(+)-Saccarosio ≥99.9%, ultrapuro DNase-, RNase-free
Fornitore: VWR Chemicals
0335-1KGEA 145 EUR
0335-1KG 0335-5KG 0335-500G 0335-10KG 0335-12KG 0335-2.5KG 0335-50KG
D(+)-Saccarosio ≥99.9%, ultrapuro DNase-, RNase-free
D(+)-Saccarosio
Reagente comune nelle procedure di acido nucleico di routine e elettroforesi carico coloranti.
Formula: C₁₂H₂₂O₁₁
Punto di fusione: 169…170 °C
Densità: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006626
CAS Number: 57-50-1
EINECS: 200-334-9
Merck Index: 13,08966
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=971b1a9d1f02c06efd63ac665dfb191799fbd5ac&vid=2ddc1affd401bacf02244ae0cb620ff18e440965&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Cloruri ≤0.005%
DNasi assente
Glucosio ≤0.1%
Metalli pesanti (come Pb) ≤0.0005%
Insolubili ≤0.005%
Zuccheri invertiti ≤0.1%
Ferro ≤0.0005%
Perdita per essiccamento ≤0.03%
Proteasi assente
Purezza ≤99.9%
RNasi assente
Solubilità (10%, acqua) conforme
Rotazione specifica 66.3 – 66.8°
Solfati ≤0.005%