Stampa…
D-(+)-Sucrose octaacetate per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22144.0250 8.22144.9014
8.22144.0250EA 47.1 EUR
8.22144.0250 8.22144.9014
D-(+)-Sucrose octaacetate per sintesi, Sigma-Aldrich®
D-(+)-Sucrose octaacetate
Formula: C₂₈H₃₈O₁₉
Punto di fusione: 80…83 °C
Densità: 1,257 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00006623
CAS Number: 126-14-7
EINECS: 204-772-1
Merck Index: 12,09052
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 82 - 87 °C
Molar Mass 678.59 g/mol
Boiling Point 250 °C (1.3 hPa)
Synonyms Octaacetylsucrose
Hill Formula C28H38O19