D-(+)-Sucrose octaacetate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Formula:
C₂₈H₃₈O₁₉ Punto di ebollizione: 250 °C (1 mmHg) Punto di fusione: >78 °C Densità: 1,28 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006623 CAS Number: 126-14-7 EINECS: 204-772-1 Merck Index: 12,09052 |
Appearance | White to cream Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | ≥78 °C |
Water | ≤1 % (K.F.) |
Residue after ignition | ≤0.1 % |
Titration excess NaOH | 97.5 to 102.5 % (on anhydrous substance) |