Stampa…
D(+)-Raffinosio pentaidrato ≥98.0%, ultrapuro
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: D-(+)-Raffinose pentahydrate, Gossypose pentahydrate, (3R,4S,5S,6R)-2-(((2S,3S,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)oxy)-6-((((3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol pentahydrate, Melitriose pentahydrate, O-α-D-Galactopyranosyl-(1→6)-α-D-glucopyranosyl β-D-fructofuranoside, Melitose pentahydrate
J392-100GEA 353 EUR
J392-100G J392-500G
D(+)-Raffinosio pentaidrato ≥98.0%, ultrapuro
D(+)-Raffinosio pentaidrato
Formula: C₁₈H₃₂O₁₆·5H₂O
Peso molecolare: 594,52 g/mol
Punto di fusione: 80 °C
Densità: 1,516 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00071590
CAS Number: 17629-30-0
EINECS: 208-146-9
Merck Index: 12,08279
Visualizza i codici
Arsenico <0.00005%
Metalli pesanti <0.001%
Ferro <0.0005%
Purezza (HPLC) 98.0%
Residuo di combustione 0.1%
Solubilità (10%, Acqua) Conforme
Rotazione specifica (10%, Acqua) +103 to +107 °
Contenuto d'acqua (KF) 13.0 – 17.0%