Stampa…
D(+)-Glucosio monoidrato per biochimica
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: (2S,3R,4S,5S,6R)-6-(Hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2,3,4,5-tetraol hydrate, Dextrose monohydrate
24371.297EA 48.2 EUR
24371.297 24371.366
D(+)-Glucosio monoidrato per biochimica
D(+)-Glucosio monoidrato
Formula: C₆H₁₂O₆·H₂O
Punto di fusione: 83 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149450
CAS Number: 14431-43-7
EINECS: 200-075-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9ea2af2ca62ca94d86809070593a60aafd8cd1b&vid=e549b499dca7fb95811640efad1429268c8f6d8b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Spec. opt. rotation (calc. on anhydrous) 52.5 - 53.3 deg
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Maltosio + Isomaltosio Max. 0.5 %
Water 7 - 9.5 %