D(+)-Glucosio monoidrato, Millipore®
Fornitore: Merck
Synonyms:
(2S,3R,4S,5S,6R)-6-(Hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2,3,4,5-tetraol hydrate, Dextrose monohydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
Formula:
C₆H₁₂O₆·H₂O Peso molecolare: 198.17 g/mol Punto di fusione: 83 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149450 CAS Number: 14431-43-7 EINECS: 200-075-1 |