D(-)-Sorbitolo FP, liquido, EMPROVE® ESSENTIAL E420, BP, Ph. Eur., NF suitable for use as excipient, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyms:
(2R,3R,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol, (Sorbitol), D(-)-Glucitol, D-Sorbitol, Sorbitol
Sorbitol FP liquid (sorbitol syrup, non crystallizing)
Formula:
HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH Peso molecolare: 182.17 g/mol Punto di ebollizione: 295 Densità: 1.3 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004708 CAS Number: 50-70-4 EINECS: 200-061-5 Merck Index: 13,08797 |