Stampa…
D-Gluconic acid 50% in soluzione acquosa per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Synonyms: Gluconic acid, (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22057.0100 8.22057.1000 8.22057.2500 8.22057.9025
8.22057.0100EA 35.8 EUR
8.22057.0100 8.22057.1000 8.22057.2500 8.22057.9025
D-Gluconic acid 50% in soluzione acquosa per sintesi, Sigma-Aldrich®
D-Gluconic acid
Formula: HOH₂C(CH(OH))₄COOH
Peso molecolare: 196.16 g/mol
Punto di ebollizione: 674
Densità: 1.24 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004240
CAS Number: 526-95-4
EINECS: 208-401-4
UN: 3265
ADR: 8 III
Merck Index: 13,04469
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 105 - 106 °C (1013 hPa)
Density 1.24 g/cm3 (20 °C)
pH 2.2 (500 g/l, H2O, 20 °C)