Stampa…
D-Gluconic acid 50% in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Gluconic acid, (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanoic acid
A16806.0F A16806.AP
A16806.0FEA 70.1 EUR
A16806.0F A16806.AP
D-Gluconic acid 50% in soluzione acquosa
D-Gluconic acid
CAS No.: 526-95-4 Molecular Formula: C6H12O7 Formula Weight: 196.16(anhy) Refractive Index: 1.4180 Beilstein Reference: 1726055 Merck Reference: 14,4456 Optical Rotation: +10° (neat) UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00004240
Formula: C₆H₁₂O₇
Peso molecolare: 196.16 g/mol
Punto di ebollizione: 674
Densità: 1.234
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004240
CAS Number: 526-95-4
EINECS: 208-401-4
UN: 3265
ADR: 8 III
Merck Index: 14,4456