L(+)-Acido lattico 20% (w/w) in water
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
(S)-(+)-Acido lattico
125070010
125070025
ACRO125070010EA
55.5
EUR
ACRO125070010
ACRO125070025
L(+)-Acido lattico 20% (w/w) in water
L(+)-Acido lattico
Formula:
C₃H₆O₃ Peso molecolare: 90,08 g/mol Densità: 1,05 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064266 CAS Number: 79-33-4 EINECS: 201-196-2 |
Appearance | Clear colorless Solution |
Titration with NaOH | ≥18 % |
Sulfate (SO4) | ≤30 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |