Stampa…
D(+)-Trealosio diidrato
Fornitore: PanReac AppliChem
A1742.0100 A1742.0250
A1742.0100EA 207 EUR
A1742.0100 A1742.0250
D(+)-Trealosio diidrato
D(+)-Trealosio diidrato
Formula: C₁₂H₂₂O₁₁·2H₂O
Punto di fusione: 97…99 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00071594
CAS Number: 6138-23-4
EINECS: 202-739-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af741ee934bfe7c82395d31c21e2c19f0738d0f0&vid=59183c854dcfa367e15d46861ef4b9a7028540a9&prid=web&clid=SAPDAM