Stampa…
D(+)-Maltosio monoidrato, Millipore®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.05912.0025 1.05912.0100
1.05912.0025EA 74.6 EUR
1.05912.0025 1.05912.0100
D(+)-Maltosio monoidrato, Millipore®
D(+)-Maltosio monoidrato
Formula: C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O
Punto di fusione: 160…165 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149343
CAS Number: 6363-53-7
EINECS: 200-716-5
Merck Index: 13,05736
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f861d7adf53134a0c485b5942d3be34c4d0b571&vid=16e5c4425a7a8e158a4200470a45483c7ff5781e&prid=web&clid=SAPDAM