D(+)-Maltosio monoidrato ≥85%, per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms:
Maltobiose hydrate, Malt Sugar, beta-Maltose monohydrate, Maltose monohydrate, (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-Tetrahydroxy-4-(((2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexanal hydrate, 4-O-α-D-Glucopyranosyl-D-glucose hydrate
Additivo mezzi comuni, in particolare per la coltivazione del fago lambda.
Formula:
C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O Peso molecolare: 360.32 g/mol Punto di fusione: 160…165 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149343 CAS Number: 6363-53-7 EINECS: 200-716-5 Merck Index: 13,05736 |
|
Perdita per essiccamento | < 7% |
Purezza | > 85 % |
Residuo dopo combustione | < 0.1 % |