Stampa…
trans-Platin ≥64,5%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: trans-Diamminedichloroplatinum (II), trans-Diammineplatinum (II) dichloride, trans-Dichlorodiammine platinum(II), trans-Dichlorodiamineplatinum(II)
10472.01 10472.03 10472.06
10472.01EA 72.3 EUR
10472.01 10472.03 10472.06
trans-Platin ≥64,5%
trans-Platin
CAS No.: 14913-33-8 Molecular Formula: Cl2H6N2Pt Formula Weight: 300.06 Physical Form: Crystalline Appearance: Yellow Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011623
Formula: H₆Cl₂N₂Pt
Peso molecolare: 300,05 g/mol
Punto di fusione: 340 °C (dec.)
Densità: 3,746 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011623
CAS Number: 14913-33-8
EINECS: 238-980-9