Stampa…
cis-Platin per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Platinol, cis-Diaminodichloroplatinum(II), cis-Diamminedichloroplatinum (II), cis-Dichlorodiammine platinum(II), Cisplatin, cis-Diamineplatinum(II) dichloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.24510.0100 8.24510.0500
8.24510.0100EA 62.9 EUR
8.24510.0100 8.24510.0500
cis-Platin per sintesi, Sigma-Aldrich®
cis-Platin
Formula: H₆Cl₂N₂Pt
Densità: 3,738 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011623
CAS Number: 15663-27-1
EINECS: 239-733-8
UN: 3288
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02341
Visualizza i codici
Solubility 2.5 g/l (20 °C)
Molar Mass 300.05 g/mol
Bulk Density 850 kg/m3
Density 3.7 g/cm3 (20 °C)