Stampa…
Boron trifluoride dimethyl ether complex
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
204060500 204062500
ACRO204060500EA 37.5 EUR
ACRO204060500 ACRO204062500
Boron trifluoride dimethyl ether complex
Boron trifluoride dimethyl ether complex
Formula: C₂H₆BF₃O
Punto di ebollizione: 126 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –14 °C
Densità: 1,23 g/cm³
Flash Pt: 62 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013192
CAS Number: 353-42-4
EINECS: 206-532-1
UN: 2965
ADR: 4.3,I
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3070 to 1.3090 (20°C, 589 nm)
Assay ≥59 % (BF3)