Stampa…
DL-Arabinose ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
L09895.09 L09895.18
L09895.09EA 63 EUR
L09895.09 L09895.18
DL-Arabinose ≥98%
DL-Arabinose
Purity: 98+% CAS No.: 147-81-9 Molecular Formula: C5H10O5 Formula Weight: 150.13 Melting Point: 158-160° Beilstein Reference: 1723086 Merck Reference: 14,761 MDL No.: MFCD00135867
Formula: C₅H₁₀O₅
Punto di ebollizione: 331 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 158…160 °C
Densità: 1,609 g/cm³ (17 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00135867
CAS Number: 147-81-9
EINECS: 205-699-8
Merck Index: 14,761