Boro trifluoruro dietil etere complesso per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01647.0250
8.01647.1000
8.01647.9010
8.01647.9012
8.01647.9025
8.01647.9060
8.01647.0250EA
43.6
EUR
8.01647.0250
8.01647.1000
8.01647.9010
8.01647.9012
8.01647.9025
8.01647.9060
Boro trifluoruro dietil etere complesso per sintesi, Sigma-Aldrich®
Boro trifluoruro dietil etere complesso
Formula:
C₄H₁₀BF₃O Punto di ebollizione: 126 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –60 °C Densità: 1,125 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 59 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013194 CAS Number: 109-63-7 EINECS: 203-689-8 UN: 2604 ADR: 8 (3),I Merck Index: 13,01340 |
Density | 1.013 g/cm3 (20 °C) |
pH | 0.5 (H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |