Stampa…
Boro trifluoruro dietil etere complesso ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A15275.AE A15275.AP A15275.AU
A15275.AEEA 32 EUR
A15275.AE A15275.AP A15275.AU
Boro trifluoruro dietil etere complesso ≥98%
Boro trifluoruro dietil etere complesso
Purity: 98+% CAS No.: 109-63-7 Molecular Formula: C4H10BF3O Formula Weight: 141.93 Flash Point: 47°(116°F) Refractive Index: 1.3440 Odour: Acrid Melting Point: -60° Boiling Point: 125-126° Beilstein Reference: 3909607 Merck Reference: 14,1350 UN No.: 2604 MDL No.: MFCD00013194
Formula: C₄H₁₀BF₃O
Punto di ebollizione: 125…126 °C
Punto di fusione: –60 °C
Densità: 1,130
Flash Pt: 47 °C (116 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013194
CAS Number: 109-63-7
EINECS: 203-689-8
UN: 2604
ADR: 8,I
Merck Index: 14,1350