Stampa…
Boro trifluoruro dietil etere complesso (≥46,5% BF₃)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Packaged under argon in resealable ChemSeal™ bottles.
41796.22 41796.36
41796.22EA 47.3 EUR
41796.22 41796.36
Boro trifluoruro dietil etere complesso (≥46,5% BF₃)
Boro trifluoruro dietil etere complesso
CAS No.: 109-63-7 Molecular Formula: C4H10BF3O Formula Weight: 141.93 Flash Point: 47°(116°F) Physical Form: Liquid Density: 1.130 Refractive Index: 1.3440 Sensitivity: Moisture Sensitive Odour: Acrid Melting Point: -60° Boiling Point: 125-126° Beilstein Reference: 3909607 Merck Reference: 14,1350 UN No.: 2604 MDL No.: MFCD00013194 Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
Formula: C₄H₁₀BF₃O
Punto di ebollizione: 125…126 °C
Punto di fusione: –60 °C
Densità: 1,130
Flash Pt: 47 °C (116 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013194
CAS Number: 109-63-7
EINECS: 203-689-8
UN: 2604
ADR: 8,I
Merck Index: 14,1350