Stampa…
Boro trifluoruro dietil etere complesso (∼48% BF₃)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
174560010 174560025 174560250 174561000
ACRO174560010EA 125 EUR
ACRO174560010 ACRO174560025 ACRO174560250 ACRO174561000
Boro trifluoruro dietil etere complesso (∼48% BF₃)
Boro trifluoruro dietil etere complesso
Formula: C₄H₁₀BF₃O
Punto di ebollizione: 126 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –60 °C
Densità: 1,12 g/cm³
Flash Pt: 58 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013194
CAS Number: 109-63-7
EINECS: 203-689-8
UN: 2604
ADR: 8,I
Merck Index: 13,01340
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to straw yellow Liquid (May darken on storage)
Refractive index 1.3429 to 1.3449 (20°C, 589 nm)
Assay 47.5 to 49 % (BF3)
GC ≥97.5 %