Benzalconio cloruro zS, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
Synonyms:
Composti di ammonio quaternario, benzil-C8-18-alchildimetil cloruri
MQ200
Formula:
C₆H₅CH₂N(CH₃)₂RCl (R=C₈H₁₇ to C₁₈H₃₇) Punto di fusione: 29…34 °C Densità: 0.98 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00145757 CAS Number: 63449-41-2 EINECS: 264-151-6 UN: 1759 ADR: 8 II |
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 37 - 41 °C |
Bulk Density | 800 kg/m3 |
Boiling Point | 115 °C |
pH | 6 - 8 (10 g/l, H2O, 20 °C) |
Synonyms | Benzyldimethylalkylammonium chloride |
Hill Formula | [RN(CH3)2CH2C6H5]Cl |