Fullerene C70 97%, in polvere
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 115383-22-7
Density: 1.7
Appearance: Black
Boiling Point: 500-600° subl.
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00282904
Formula:
C₇₀ Punto di ebollizione: 500…600 °C (subl.) Punto di fusione: > 280 °C Densità: 1,7 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00282904 CAS Number: 115383-22-7 UN: 1325 ADR: 4.1,III |