Stampa…
Fullerene C60 ≥99.9%, in polvere, sublimato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
42008.03 42008.MD 42008.MF
42008.03EA 449 EUR
42008.03 42008.MD 42008.MF
Fullerene C60 ≥99.9%, in polvere, sublimato
Fullerene C60
Purity: 99.9+% CAS No.: 99685-96-8 Density: 1.7 Appearance: Black Boiling Point: 500-600° subl. UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00151408
Formula: C₆₀
Punto di ebollizione: 500…600 °C (subl.)
Punto di fusione: > 280 °C
Densità: 1,7
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00151408
CAS Number: 99685-96-8
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,01447
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2c9ff03e3743861d242e7e023c84fcfa10a64ac&vid=53371479acfcc1403d111c470b60d1af20934c57&prid=web&clid=SAPDAM