Stampa…
VWR® shiroGEL, Sistemi per elettroforesi orizzontale
Fornitore: VWR Collection
700-0250EA 517 EUR
700-0250 700-0253 700-0255
VWR® shiroGEL, Sistemi per elettroforesi orizzontale
Sistemi per elettroforesi Sistemi orizzontali per elettroforesi su gel
Progettati per un uso facile e un funzionamento sicuro, i sistemi orizzontali per elettroforesi shiroGEL e relativi accessori sono costruiti per resistere a un uso quotidiano. Per garantire prestazioni senza perdite, le camere di migrazione e i vassoi per gel sono realizzati in acrilico spesso. I vassoi per gel UV-trasparenti facilitano l'osservazione dei campioni. Le cassette proteggono gli elettrodi e sono di facile sostituzione. La colata del gel è semplice grazie ai canali di colata in gomma di lunga durata. Le scanalature sui lati del vassoio consentono di posizionare il pettine in modo semplice. Il design a due pezzi consente di posizionare i pettini verticalmente offrendo all'utente la possibilità di controllare completamente la profondità del pozzetto. I pettini forniti con i sistemi hanno spessore 1,5 mm. Sono inoltre disponibili pettini multipli, compresi pettini compatibili con pipette multicanale e di diversi spessori. Il coperchio 'EasyLift' della camera di migrazione si rimuove facilmente utilizzando le alette laterali. Il coperchio è a cupola per evitare il gocciolamento di condensa all'interno del gel ed è circondato da un anello antigoccia che raccoglie la condensa e mantiene così la concentrazione del tampone.
  • Struttura sagomata di lunga durata
  • Canali in gomma per colata di gel senza nastro
  • Coperchio di sicurezza 'EasyLift' con sistema di recupero del tampone per mantenere la concentrazione di tampone
*compatibile con pipetta multicanale
Informazioni per l'ordine: Il sistema completo con vassoio per gel UV-trasparente viene fornito con vasca, coperchio, elettrodi e pettini da 1,5 mm.