Stampa…
Dimetilsolfossido-D6 ≥99.95% (Isotopic), MagniSolv™ per spettroscopia NMR, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.03562.0025 1.03562.0009 1.03562.0005 1.03562.0010
1.03562.0025EA 358 EUR
1.03562.0025 1.03562.0009 1.03562.0005 1.03562.0010
Dimetilsolfossido-D6 ≥99.95% (Isotopic), MagniSolv™ per spettroscopia NMR, Sigma-Aldrich®
Dimetilsolfossido-D6
Formula: D₃CS(O)CD₃
Punto di ebollizione: 189 °C (5 mmHg)
Punto di fusione: 20,2 °C
Densità: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 82 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002090
CAS Number: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0
Visualizza i codici
Deuteration degree ≥ 99.95 %
Water (K. Fischer, HO + DO) ≤ 0.020 %
Performance test (NMR-spectrum) passes test
Water (NMR, HO) ≤ 0.010 %