Stampa…
Dimetilsolfossido-D6 ≥99.8% (Isotopic), MagniSolv™ per spettroscopia NMR, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Synonyms: Dimethyl sulphoxide-[²H₆], Hexadeuterodimethyl sulphoxide, DMSO-D6, DMSO-d6, Dimethyl sulphoxide-d6
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.03424.0009 1.03424.0010 1.03424.0100 1.03424.0025 1.03424.0005 1.03424.0011 1.03424.0050
1.03424.0009EA 59.9 EUR
1.03424.0009 1.03424.0010 1.03424.0100 1.03424.0025 1.03424.0005 1.03424.0011 1.03424.0050
Dimetilsolfossido-D6 ≥99.8% (Isotopic), MagniSolv™ per spettroscopia NMR, Sigma-Aldrich®
Dimetilsolfossido-D6
Formula: D₃CS(O)CD₃
Peso molecolare: 84.09 g/mol
Punto di ebollizione: 189
Punto di fusione: 20.2
Densità: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 82 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002090
CAS Number: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0
Visualizza i codici
Deuteration degree ≥ 99.80 %
Water (K. Fischer, H₂O + D₂O) ≤ 0.030 %
Performance test (NMR-spectrum) passes test
Water (NMR, H₂O) ≤ 0.020 %