Stampa…
Dimetilsolfossido-D6 99.8 atom % D per spettroscopia NMR
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
364650100 364650500 364651000
ACRO364650100EA 76.1 EUR
ACRO364650100 ACRO364650500 ACRO364651000
Dimetilsolfossido-D6 99.8 atom % D per spettroscopia NMR
Dimetilsolfossido-D6
Formula: D₃CS(O)CD₃
Punto di ebollizione: 189 °C (5 mmHg)
Punto di fusione: 20,2 °C
Densità: 1,19 g/cm³
Flash Pt: 88 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002090
CAS Number: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.75 %