Stampa…
Dimetilsolfossido-D6 99.8 atom % D + 0.03% (v/v) TMS per spettroscopia NMR
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Dimethyl sulphoxide-[²H₆], Hexadeuterodimethyl sulphoxide, DMSO-D6, DMSO-d6, Dimethyl sulphoxide-d6
360000100 360000500
ACRO360000100EA 59.1 EUR
ACRO360000100 ACRO360000500
Dimetilsolfossido-D6 99.8 atom % D + 0.03% (v/v) TMS per spettroscopia NMR
Dimetilsolfossido-D6
Formula: D₃CS(O)CD₃
Peso molecolare: 84,09 g/mol
Punto di ebollizione: 189 °C (5 mmHg)
Punto di fusione: 20,2 °C
Densità: 1,19 g/cm³
Flash Pt: 88 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002090
CAS Number: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.75 %
TMS 0.02 to 0.04 v/v %