Stampa…
Dimetilsolfossido-D6 (99.5% D) per spettroscopia NMR
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Dimethyl sulphoxide-[²H₆], Hexadeuterodimethyl sulphoxide, DMSO-D6, DMSO-d6, Dimethyl sulphoxide-d6
321290100 321290500 321290011
ACRO321290100EA 47.8 EUR
ACRO321290100 ACRO321290500 ACRO321290011
Dimetilsolfossido-D6 (99.5% D) per spettroscopia NMR
Dimetilsolfossido-D6
Formula: D₃CS(O)CD₃
Peso molecolare: 84.09 g/mol
Punto di ebollizione: 190 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 20.2 °C
Densità: 1.19 g/cm³
Flash Pt: 88 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002090
CAS Number: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.50 %