Stampa…
Dimetilsolfossido-D6 99+ atom % D per spettroscopia NMR
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
174890500 174892500
ACRO174890500EA 202 EUR
ACRO174890500 ACRO174892500
Dimetilsolfossido-D6 99+ atom % D per spettroscopia NMR
Dimetilsolfossido-D6
Formula: D₃CS(O)CD₃
Punto di ebollizione: 189 °C (5 mmHg)
Densità: 1,19 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002090
CAS Number: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.1 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.0 %
HPLC ≥97.5 %