Stampa…
Dimetilsolfossido-D6 99.9 atom % D per spettroscopia NMR
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
166290100 166290500 166291000
ACRO166290100EA 88.4 EUR
ACRO166290100 ACRO166290500 ACRO166291000
Dimetilsolfossido-D6 99.9 atom % D per spettroscopia NMR
Dimetilsolfossido-D6
Formula: D₃CS(O)CD₃
Punto di ebollizione: 189 °C (5 mmHg)
Punto di fusione: 20,2 °C
Densità: 1,19 g/cm³
Flash Pt: 88 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002090
CAS Number: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 % (K.F.)
D-Enrichment ≥99.85 %
HPLC ≥96.0 %