Stampa…
Deuterio ossido 100.0 atom % D per spettroscopia NMR
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
166310100 166310500 166311000
ACRO166310100EA 69.4 EUR
ACRO166310100 ACRO166310500 ACRO166311000
Deuterio ossido 100.0 atom % D per spettroscopia NMR
Deuterio ossido
Formula: D₂O
Punto di ebollizione: 101,3 °C (1013 hPa)
Densità: 1,105 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00044636
CAS Number: 7789-20-0
EINECS: 232-148-9
Merck Index: 12,02984
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
D-Enrichment ≥99.95 %
Melting point 150 to 156 °C
HPLC ≥96.0 %