Stampa…
Deuterio ossido 99.8 atom % D per spettroscopia NMR
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Water-D2, Heavy water
166300100 166301000 166300010
ACRO166300100EA 34.6 EUR
ACRO166300100 ACRO166301000 ACRO166300010
Deuterio ossido 99.8 atom % D per spettroscopia NMR
Deuterio ossido
Formula: D₂O
Punto di ebollizione: 101,3 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 3,8 °C
Densità: 1,105 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00044636
CAS Number: 7789-20-0
EINECS: 232-148-9
Merck Index: 12,02984
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
D-Enrichment ≥99.75 %
Melting point 69 to 77 °C
GC ≥96.0 %