Stampa…
Acido trifluoroacetico-D (99.5% D) per spettroscopia NMR
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
325310100 325310250 325311000
ACRO325310100EA 71.3 EUR
ACRO325310100 ACRO325310250 ACRO325311000
Acido trifluoroacetico-D (99.5% D) per spettroscopia NMR
Acido trifluoroacetico-D
Formula: F₃CCOOD
Punto di ebollizione: 75 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –15 °C
Densità: 1,5 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00044563
CAS Number: 599-00-8
EINECS: 209-961-2
UN: 2699
ADR: 8,I
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.4 %