Stampa…
Acido trifluoroacetico-D (99% D) per spettroscopia NMR
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
166400050 166400100 166400250 166401000
ACRO166400050EA 31.5 EUR
ACRO166400050 ACRO166400100 ACRO166400250 ACRO166401000
Acido trifluoroacetico-D (99% D) per spettroscopia NMR
Acido trifluoroacetico-D
Formula: F₃CCOOD
Punto di ebollizione: 75 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –15 °C
Densità: 1,5 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00044563
CAS Number: 599-00-8
EINECS: 209-961-2
UN: 2699
ADR: 8,I
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.1 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥98.5 %
GC ≥96.0 %