Stampa…
N,N-Dimetilformammide-D7 (99.5% D) per spettroscopia NMR, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: DMF-D7
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.11656.0009 1.11656.0001
1.11656.0009EA 813 EUR
1.11656.0009 1.11656.0001
N,N-Dimetilformammide-D7 (99.5% D) per spettroscopia NMR, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimetilformammide-D7
Formula: DCOON(CD₃)₂
Peso molecolare: 80,04 g/mol
Punto di ebollizione: 152 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –60 °C
Densità: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 58 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003286
CAS Number: 4472-41-7
EINECS: 224-745-8
UN: 2265
ADR: 3,