Stampa…
N,N-Dimetilformammide-D7 99.5 atom % D per spettroscopia NMR
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
183600010 183600100
ACRO183600010EA 79.4 EUR
ACRO183600010 ACRO183600100
N,N-Dimetilformammide-D7 99.5 atom % D per spettroscopia NMR
N,N-Dimetilformammide-D7
Formula: DCOON(CD₃)₂
Punto di ebollizione: 152 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –60 °C
Densità: 1,03 g/cm³
Flash Pt: 58 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003286
CAS Number: 4472-41-7
EINECS: 224-745-8
UN: 2265
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
GC ≥99.0 %
D-Enrichment ≥99.4 %